Przejdź do
SML4346
Norfloxacin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, MK-0366 HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.33
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Norfloxacin hydrochloride (MK-0366 HCl) is a broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic that is effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Norfloxacin is a potent inhibitor of bacterial DNA gyrase interaction with DNA.
Disclaimer
Hygroscopic Store with dessicant
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR16141471506BP670
Norfloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1471506
Norfloxacin
Norfloxacin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP670
Norfloxacin
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)