Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H72N16O8S · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
997.22 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
LIH383 is a highly potent and highly selective agonist of scavenger receptor for chemokines ACKR3 (CXCR7) that potentiate opioid peptides activity towards classical receptors. It inhibits ACKR3’s negative regulatory function on opioid peptides in rat brain.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form powder | form film |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white to off-white | color white to beige | color white to off-white |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?