Przejdź do
SML4382
Tryptophan-conjugated cholic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CA-Trp, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]tryptophan, Trp-CA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H50N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.78
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Tryptophan-conjugated cholic acid (Trp-CA), a novel microbial amino-acid-conjugated bile acid, is an endogenous ligand for orphan GPCR MRGPRE (Mas-related G protein-coupled receptor family member E), revealing a non-itch glucose-regulatory function. CA-Trp activates MRGPRE (10 µM), initiating intestinal L-cell GLP-1 secretion via dual Gs-cAMP (EC50 = 9.6 µM) and β-arrestin-1-ALDOA pathways. The latter involves β-arrestin-1 recruitment and ALDOA phosphorylation. In vivo, oral Trp-CA improves glucose tolerance and ameliorates obesity in HFD-fed diabetic mice, highlighting its potential as a gut-localized T2D therapeutic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90380915512O5507
description
≥98% (HPLC)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥99.0% (TLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (CP)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)