Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17ClFN7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.90
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MSC-1186 (MSC2711186) is a potent and selective (SR)-rich splicing factor (SRSF) protein kinases (serine-arginine protein kinases) inhibitor (SRPK1/2/3 IC50 = 2.7/81/0.59 nM; SRPK2 Kd = 145 nM by ITC; selectivity assessed at 1 µM against 395 Kinases) with high cellular potency (SRPK1/3 IC50 = 98/40 nM by whole cell NanoBRET assay) and no activity towards CLKs or DYRKs (IC50 >10 µM).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Srpk1 | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Msc |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to light brown | color - | color white to beige | color - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?