Przejdź do
SML4412
BMOE
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2-Bismaleimidoethane; Bis-maleimidoethane; Ethylenebismaleimide; 1,1′-(1,2-Ethanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], BMOE, Short-arm Cross-linker, Cross-linker BMOE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.18
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
BMOE is a membrane-permeable, rigid, irreversible homo-bifunctional cross-linker with a short spacer arm (~8 Å) that forms a stable covalent thioether bond at pH 6.5–7.5, inducing conformational changes in proteins. Bismaleimidoethane effectively targets bis-cysteines within a 6.3–10.5 Å distance, enabling near-stoichiometric cross-linking and facilitating the study of protein-protein interactions and complex architecture in native cellular environments. BMOE is particularly useful for probing the quaternary structure of proteins, exploring oligomerization, and characterizing disulfide bond formation in intact cells.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)