Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.50
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
CAY10603, also known as BML-281 or Isox, is a highly selective HDAC6 inhibitor featuring an active site zinc-binding isoxazolo hydroxamate chelator, with IC50 values of 2.4 nM for HDAC6, 71 nM for HDAC1, and ~ 500 nM for HDAC10. CAY 10603 demonstrates significant anticancer potential, especially against pancreatic cancer cells with IC50 values below 0.5 μM, while also inhibiting tau deacetylation on KXGS motifs and Hedgehog signaling via Gli-dependent and independent pathways. CAY-10603 exhibits potent anti-inflammatory effects, suppressing inflammatory cascades and oxidative stress by modulating NF-κB and NLRP3 inflammasome pathways in various conditions.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?