Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36N8O5
Masa cząsteczkowa:
552.63
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
S-2238 is a chromogenic (colorimetric) thrombin substrate. Thrombin cleavage resluts in the release of the c-terminal p-nitroaniline (pNA; absorbance max 395 +/- 10 nm).
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?