Przejdź do
SML4454
Elacestrant dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(6R)-6-[2-[Ethyl[[4-[2-(ethylamino)ethyl]phenyl]methyl]amino]-4-methoxyphenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol hydrochloride, RAD 901 dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H38N2O2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.56
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Elacestrant (RAD1901) is an orally bioavailable, non-steroidal selective estrogen receptor degrader (SERD) and ER antagonist that potently inhibits ERα-mediated proliferation (e.g., 4 pM EC50 in MCF-7 cells, 48 nM ERα IC50) while showing minimal activity against ERβ (870 nM IC50). Elacestrant induces dose-dependent ERα degradation via the proteasome, a dual mechanism distinct from PI3K/AKT/mTOR pathways, conferring efficacy in preclinical models resistant to fulvestrant and CDK4/6 inhibitors, including those with ESR1 mutations. Elacestrant also penetrates the blood-brain barrier and shows synergistic potential with palbociclib or everolimus, positioning it as a key agent for advanced ER+ breast cancer.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)