Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H96NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.25
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
waxy solid
Produkt SML4468 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
waxy solid
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
DPhPC (1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is an amphiphile that self-assembles into exceptionally stable model bilayers. Structurally defined by two branched phytanoyl chains (tetramethylated 16:0 fatty acids) at the sn-1 and sn-2 positions, its bulky hydrophobic tails create significant steric hindrance. This architecture prevents the formation of a rigid crystalline phase, resulting in a larger area per lipid (~81.2 Ų) and eliminating the gel phase transition. Consequently, the membrane remains in a consistent liquid-crystalline state, providing high resistance to oxidation and mechanical stress. This stability, combined with its zwitterionic phosphocholine headgroup that influences the hydration layer and electrostatic interface, makes DPhPC an ideal matrix for reconstituting ion channels, studying protein-lipid interactions, and developing robust nanoliposomes.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?