Przejdź do
SRP0331
FES active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FPS, feline sarcoma oncogene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
125 kDa
packaging
pkg of 10 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FES(2242)
General description
Human feline sarcoma oncogene (FES), (GenBank Accession No. NM_002005), amino acids 2-822 (end) with N-terminal His-tag and N-terminal Flag-tag, MW=95.3 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a Baculovirus expression system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA001376SAB2109086SRP0341
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Gene Information
human ... FES(2242)
Gene Information
human ... FES(2242)
Gene Information
human ... FES(57396)
Gene Information
human ... KIT(3815)
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
human
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
aqueous solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)