The composition of SRP2003 is as follows: 20 mM Tris-Cl (pH 8.0), 20% Glycerol, 100 mM KCl, 1 mM DTT, and 0.2 mM EDTA buffer.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~39 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
200 μg/mL
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TBP(6908)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE) | description - | description IgG fraction of antiserum |
| technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable | technique(s) - | technique(s) western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) western blot: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| concentration 200 μg/mL | concentration 350 μg/mL | concentration 0.66 mg/ml | concentration 0.5 mg - 1 mg/mL |
| mol wt ~39 kDa | mol wt ~64.4 kDa | mol wt 35, 37 | mol wt 38 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you please provide the buffer composition for the protein suspension for SRP2003-10UG and SRP2028-10UG? I intend to use them for a labeling experiment.