Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
100-150 ng/mL
mol wt
26.0 kDa
packaging
pkg of 20 μg
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GDF3(9573)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay - |
| biological source human | biological source mouse | biological source human | biological source - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form - |
| mol wt 26.0 kDa | mol wt 27.0 kDa | mol wt 13.6 kDa | mol wt - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?