Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
Cena katalogowa1600,00 złZaoszczędź 15%biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
40-60 ng/mL ED50
mol wt
35.5 kDa
packaging
pkg of 15 μg
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... WNT7A(7476)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥80% (SDS-PAGE), ≥80% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues. |
| biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| assay ≥80% (HPLC), ≥80% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized | form - |
| impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities - | impurities - | impurities <0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg) |
| mol wt 35.5 kDa | mol wt - | mol wt calculated mol wt 39 kDa, observed mol wt ~35 kDa | mol wt Mw 38.0-41.0 kDa |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?