Przejdź do
STS0100
Antifoam L-30 Emulsion
aqueous-silicone emulsion
Synonim(y):
Antifoam L-30 Emulsion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161901
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
contains
emulsifier
General description
Antifoam is also known as defoamer. It is a chemical additive that reduces and hinders the formation of foam in industrial process liquids. It is used to prevent formation of foam or is added to break foam that is already formed.
Packaging
100, 250, 500 mL in poly bottle
Other Notes
A 30% aqueous emulsion
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8011A5757A8582
description
aqueous-silicone emulsion
description
aqueous-silicone emulsion
description
aqueous-silicone emulsion
description
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
contains
emulsifier
contains
emulsifier
contains
emulsifier (different from those present in Antifoam A emulsion)
contains
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is the pH of the 30% emulsion pH3?
    1 answer
    1. Yes, this product is a successor of Antifoam Y-30 with a pH of approximately 3.
      Helpful?
  2. I would like to ask you about 'Antifoam L-30 Emulsion' 1. Is it 'Nonionic surfactant'? 2 Is the product information avaiable for Antifoam L-30 Emulsion. If yes, Please send the link or file for Antifoam L-30 Emulsion.
    1 answer
    1. This product contains proprietary nonionic emulsifiers. Currently, a product datasheet is not available.
      Helpful?
  3. What is the density of this product?
    1 answer
    1. The density of this product is not determined.
      Helpful?
  4. Queston about Antifoam L-30 Emulsion; Does it contain non-ionic emulsifiers? If the product information sheet is available, I would like to get to assess the contents
    1 answer
    1. Antifoam L-30 is a nonionic emulsifier
      How To Use
      Antifoam L-30 Emulsion works effectively in very low concentrations. One to 100 parts of active silicone per million parts foamer are sufficient to eliminate most foams. Begin trials at higher use levels (50 ppm active silicone), then work down to the level of foam control desired.
      The following are parts per million equivalents:
      To Yield 50 PPM Antifoam
      10.9 ounces mixed into 500 gallons
      22.0 ounces mixed into 1,000 gallons
      55.1 ounces mixed into 2,500 gallons
      16.5 quarts mixed into 25,000 gallons
      Adding the Antifoam
      To produce optimal foam control, it is necessary to have the antifoam completely dispersed in the foaming medium. Follow these steps to achieve complete dispersion:
      1. Agitate product prior to use.
      2. Predilute with 3 to 10 parts of cool water to aid in dispersion. Add the antifoam to the water with slow mixing. Prediluted material should be used immediately.
      If the system can provide adequate agitation to disperse the antifoam, the antifoam emulsion may be added directly without predilution being necessary.
      3. Add the diluted antifoam prior to the point where foaming occurs within the system, if possible.
      This product will freeze at or below 0°C (32°F). If frozen, Antifoam L-30 Emulsion can be thawed and used without loss of efficiency. Agitation may be required. Avoid storage conditions above 49°C (120°F).