Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135430
diam.
300 mm
General description
Vacuum Desiccator, ID 300mm, Includes Lid & Ceramic Plate includes Accessories: A682440G
Application
kemetch; synthware; vacuum desiccator; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 300mm | description includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 210mm | description includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 240mm | description includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 150mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Kemtech B135430 | manufacturer/tradename Kemtech B135421 | manufacturer/tradename Kemtech B135424 | manufacturer/tradename Kemtech B135415 |
| diam. 300 mm | diam. 210 mm | diam. 240 mm | diam. 150 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ vacuum desiccator
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?