Przejdź do
SYNP160004D
Synthware™ cylindrical pressure vessel with protective coating
bottle capacity 48 mL, O.D. × L 46 mm × 70 mm, bushing type, #15
Synonim(y):
Synthware P160004D, pressure tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Kemtech P160004D
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
bushing type #15
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P160004D
O.D. × L
46 mm × 70 mm
bottle capacity
48 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 48mL, #15, 46X70mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNP160003DSYNP160005DSYNP160002D
description
bottle capacity 48 mL, O.D. × L 46 mm × 70 mm, bushing type, #15
description
bottle capacity 38 mL, O.D. × L 26 mm × 135 mm, bushing type, #15
description
bottle capacity 100 mL, O.D. × L 46 mm × 110 mm, bushing type, #15
description
bottle capacity 35 mL, O.D. × L 26 mm × 125 mm, bushing type, #15
manufacturer/tradename
Kemtech P160004D
manufacturer/tradename
Kemtech P160003D
manufacturer/tradename
Kemtech P160005D
manufacturer/tradename
Kemtech P160002D
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
bushing type #15
feature
bushing type #15
feature
bushing type #15
feature
bushing type #15
O.D. × L
46 mm × 70 mm
O.D. × L
26 mm × 135 mm
O.D. × L
46 mm × 110 mm
O.D. × L
26 mm × 125 mm
bottle capacity
48 mL
bottle capacity
38 mL
bottle capacity
100 mL
bottle capacity
35 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)