Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
150 mL
Manufacturer/tradename:
Kemtech P170004D
Packaging:
pack of 1 ea
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
bushing type #25
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P170004D
O.D. × L
60 mm × 100 mm
capacity
150 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 150mL, #25, 60X100mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100025 + R212EP
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?