Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Material:
borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P192002
bottle capacity
2 mL
General description
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 2mL
Application
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3 | description bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3 | description bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3 | description bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3 |
| manufacturer/tradename Kemtech P192002 | manufacturer/tradename Kemtech P192010 | manufacturer/tradename Kemtech P191001 | manufacturer/tradename Kemtech P191025 |
| material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| bottle capacity 2 mL | bottle capacity 10 mL | bottle capacity 1 mL | bottle capacity 25 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ class A graduated pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?