Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.15
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
concentration
25 % (w/w) in methanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammonium hydroxide solution
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?