Przejdź do
T0377
Tricine
≥99% (titration)
Synonim(y):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5340,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 990,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
72 330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
impurities
≤5 ppm Heavy Metals (as Lead)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
mp
187 °C
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tricine is the most frequently used electrophoresis buffer. It is also useful for the resuspension of cell pellets. Tricine functions as a trailing ion and aids the resolution of small proteins at lower acrylamide concentrations than in glycine-sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) systems. It has a lower negative charge than glycine, which helps it migrate faster. Tricine has a high ionic strength that allows increased ion movement and less protein movement. This in turn leads to the separation of low molecular weight proteins in lower percent acrylamide gels.
Application
Tricine has been used:
  • to prevent precipitation of salts during autoclaving of Emiliania huxleyi cultures
  • as a component of buffer A for the homogenization of samples like Caenorhabditis elegans, Drosophila, and plants
  • as a component of fresh assay buffer to measure serum melatonin by radioimmunoassay
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.
Features and Benefits
Features:
  1. Qualified Raw Materials: Products that meet the stringent requirements of the Elevated Assurance Program, ensuring compliance with regulatory standards.
  2. Comprehensive Documentation: Includes essential documents such as certificates, impurity profiles, and declarations to support audits and risk assessments.
  3. M-Clarity™ Quality Attributes: Products are classified within the MQ300 quality segment or higher, demonstrating superior quality assurance. M-Clarity™ Program
  4. Confirmed Process Controls: Established processes that ensure consistency and reliability in manufacturing.
  5. Enhanced Change Notification: Timely updates on any changes to product specifications or processes, ensuring transparency and compliance.
  6. Freely Available Dossiers: Access to robust, ready-to-present product dossiers that include:
    1. Site quality assessment
    2. ISO 9001 certificate
    3. Detailed product specifications
    4. Relevant declarations/statements (e.g., animal origin content, BSE/TSE, nitrosamine)
Benefits:
  1. Regulatory Compliance: Helps you meet compliance standards effectively, reducing the risk of regulatory issues.
  2. Audit Readiness: Instills confidence during audits with comprehensive documentation and confirmed process controls, demonstrating your commitment to high-quality products.
  3. Operational Transparency: Supports supply chain transparency, allowing you to track and verify the quality of raw materials.
  4. Enhanced Support: Provides exceptional quality-related information and tailored assistance to meet your specific needs.
  5. Risk Mitigation: Facilitates thorough risk assessments with detailed documentation, helping you manage potential compliance challenges.
  6. Informed Decision-Making: Access to clear and comprehensive product information enables better decision-making and enhances operational efficiency.
Legal Information
M-CLARITY is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T17917T5816137262
Tricine EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137262
Tricine
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration), reagent grade, crystalline
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
description
EMPROVE® EVOLVE
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
pH adjustment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?