Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ft | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D.
0.06 in. (1.6 mm)
General description
Tubing for MasterFlex™ Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex™ pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Legal Information
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 14 | description size 13 | description size 17 | description size 18 |
| I.D. 0.06 in. (1.6 mm) | I.D. 0.03 in. (0.8 mm) | I.D. 0.25 in. (6.4 mm) | I.D. 0.31 in. (7.9 mm) |
| packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet | packaging pack of 25 feet |
| manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pharmed L/S tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?