Przejdź do
T0775
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium p-toluenesulfonate
≥95%
Synonim(y):
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene-4′-trimethylammonium tosylate, 1-(4-Trimethylammoniophenyl)-6-phenyl-1,3,5-hexatriene p-toluenesulfonate, 4′-(Trimethylammonio)diphenylhexatriene p-toluenesulfonate, TMA-DPH
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H24N · C7H7O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95%
assay
≥95%
mp
237 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 355 nm; λem ~430 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+](C)(C)c2ccc(\C=C\C=C\C=C\c3ccccc3)cc2
InChI
1S/C21H24N.C7H8O3S/c1-22(2,3)21-17-15-20(16-18-21)14-8-5-4-7-11-19-12-9-6-10-13-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-18H,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1/b5-4+,11-7+,14-8+;
InChI key
ZKARERKEBVSZCX-VMDDUYISSA-M
Biochem/physiol Actions
Lipid marker for endocytosis.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)