Przejdź do
T0826
TBB
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4,5,6,7-Tetrabromo-2-azabenzimidazole, 4,5,6,7-Tetrabromobenzotriazole, NSC 231634, TBBt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HN3Br4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 28 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]nnc2c1Br
InChI
1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
InChI key
OMZYUVOATZSGJY-UHFFFAOYSA-N
Application
TBB was used to study casein kinase 2-dependent phosphorylation of DNA damage mediator protein MDC1.
Biochem/physiol Actions
TBB is a highly selective, ATP/GTP-competitive inhibitor of casein kinase-2 (CK2) (IC50 = 900 nM and 1.6 mM, using rat liver and recombinant human CK2, respectively).
TBB binds to the Val66 residue of casein kinase-2 and inhibits the binding of ATP/GTP. TBB is cell permeable; it induces caspase-dependent apoptosis and degrades hematopoietic lineage cell-specific protein 1 in Jurkat cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218697T6951SML2044
TBB ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T0826
TBB
TBBz ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
T6951
TBBz
description
≥98% (HPLC), solid
description
The Casein Kinase II Inhibitor I, also referenced under CAS 17374-26-4, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 28 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL at 60 °C, clear
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)