Przejdź do
T122
Telenzepine dihydrochloride hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4,9-Dihydro-3-methyl-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-10H-thieno[3,4-b][1,5]benzodiazepin-10-one dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
283,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N4O2S · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.39 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
283,05 zł
Cena katalogowa333,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)CC(=O)N2c3ccccc3NC(=O)c4csc(C)c24
InChI
1S/C19H22N4O2S.2ClH.H2O/c1-13-18-14(12-26-13)19(25)20-15-5-3-4-6-16(15)23(18)17(24)11-22-9-7-21(2)8-10-22;;;/h3-6,12H,7-11H2,1-2H3,(H,20,25);2*1H;1H2
InChI key
HZWCRPGARSMPNS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Application
Telenzepine dihydrochloride hydrate was used to study M1 muscarinic receptor-mediated signaling in juvenile rat hippocampus and rat urinary bladder.
Biochem/physiol Actions
Telenzepine is an analog of pirenzepine and inhibits the secretion of gastric acid. It is an antagonist to M1-receptor and targets the oxyntic gastric glands and the salivary glands.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP4960805009
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
forEppendorf Top Buret™, Varispenser® and Varispenser® plus, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
color
white
color
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)