Przejdź do
T123
Thioperamide maleate salt
≥98% (HPLC), histamine H3 receptor antagonist, solid
Synonim(y):
MR-12842, N-Cyclohexyl-4-(1H-imidazol-4-yl)-1-piperidinecarbothioamide maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
557,00 zł
473,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
1207,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N4S · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
473,45 zł
Cena katalogowa557,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thioperamide maleate salt, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Application
Thioperamide maleate salt was used to study the sympathetic and autonomic nerve activity in mammalian white adipose tissue.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective H3 histamine receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier.
Thioperamide is a potent and selective H3 histamine receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier. It affects the central histaminergic system and decreases the duration of seizures and convulsions in mice. It also improves learning deficit induced by other drugs such as scopolamine.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)