Przejdź do
T1283
holo-Transferrin bovine
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Siderophilin, Siderophilin, iron-saturated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
818,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
34058011
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
97-100% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
concentration
~25 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... TF(280705)
Application
Transferrin is the primary iron binding and cell delivery molecule present in serum. Serum-free cell culture systems require a delivery format for iron. Transferrin is the preferential delivery form of iron because cells process transferrin bound iron in a physiologically appropriate way through transferrin receptors on the cell surface. Bovine holo-transferrin can be used with a wide range of cells types. Bovine holo-transferrin is loaded with iron prior to use and can be added directly to iron poor or iron-free cell culture media.
Analysis Note
Purity by agarose gel electrophoresis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1408T066582057
description
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
description
-
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods), endotoxin, tested
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under holo-Transferrin bovine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)