Przejdź do
T1375
TES
≥99% (titration)
Synonim(y):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5400,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.25
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-906-3
Beilstein/REAXYS Number:
1957061
MDL number:
eCl@ss:
32150313
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Application
TES has been used in TES buffer to determine anti-collagenase activity of Marula stems. It has also been used in buffers for cell culture medium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1030
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
description
≥99% (titration)
description
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
mp
~225 °C (dec.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TES
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?