Przejdź do
T1378
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
Synonim(y):
Trizma® base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6050,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
100 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), powder or crystals
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
absorption
≤0.4 at 290 at 40%
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Sigma 7-9® also known as Trizma base or tris(hydroxymethyl)aminomethane, is a versatile biological buffer used in various applications, such as protein freezing, electrophoresis, and the preparation of buffer solutions such as TAE and TBE. With a pKa of 8.06, Tris is particularly valuable in labs working within the typical physiological pH range of living organisms (pH 7.0-9.0). It is also commonly employed in combination with other buffering agents to precisely adjust solution pH.
Additionally, Tris aids in enhancing the permeability of cell membranes. This compound is indispensable in laboratories where it is utilized to prepare buffers compatible with biological fluids, serve as a standard pH solution, and facilitate procedures such as lactate dehydrogenase assays, in situ hybridization, and protein extraction from cells.
Application
Sigma 7-9® has been used:
  • as a buffer for sample preparation in a study involving Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • as a buffer for sample preparation in research involving immunohistochemistry and immunofluorescence
Features and Benefits
  • Suitable for Biological and Biochemical Research
  • Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
Sigma 7-9 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD00893362T1503
description
≥99% (titration), powder or crystals
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
description
Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.9%
assay
≥99.8% (T)
assay
≥99.9% (titration)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, ELISA: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, protein extraction: suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
form
powder or crystals
form
powder
form
crystalline
form
crystalline
pH
10.5-12
pH
10.5-12, 7-9
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
pH
10.5-12
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)