Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
solubility
water: 0.333 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the preparation of triethanolamine buffer
- in rinsing the digested sections, prepared for in situ hybridization
- as a component of solution A to prepare TA-complement haemolysis buffer (TA-CHB)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.5% (titration) | description BioXtra, ≥99.5% (titration) | description ≥99.0% (GC) | description puriss. p.a., ≥99% (GC) |
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form powder | form viscous liquid | form viscous liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| solubility water: 0.333 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility soluble 149 g/L at 20 °C (completely) |
| mp 177-179 °C (lit.) | mp 177-179 °C (lit.) | mp 17.9-21 °C (lit.) | mp 17.9-21 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?