Przejdź do
T154
Tityustoxin-Kα from Tityus serrulatus (Brazilian scorpion) venom
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent and selective voltage-gated non-inactivating (delayed-rectifier) K+ channel blocker.
Legal Information
Sold under license from the University of Maryland.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive. Only plastic tubes should be used with this product.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)