Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 485,00 zł |
485,00 zł
Nazwa produktu
Trizma® base solution, 1.5 M
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.5 M
pH
10.7-11.1
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.5 M | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9% | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T) | description Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline |
| concentration 1.5 M | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) advanced drug delivery |
| form liquid | form powder | form crystalline | form crystalline |
| pH 10.7-11.1 | pH 7-9, 10.5-12 | pH 10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O) | pH 10.5-12 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base solution
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?