Przejdź do
T2067
Tyrphostin AG 879
99% (HPLC)
Synonim(y):
α-Cyano-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy)thiocinnamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
99% (HPLC)
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble (at 26 mg/ml), H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(N)=S)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2OS/c1-17(2,3)13-8-11(7-12(10-19)16(20)22)9-14(15(13)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3,(H2,20,22)/b12-7+
InChI key
XRZYELWZLNAXGE-KPKJPENVSA-N
Gene Information
Application
Tyrphostin AG 879 (AG879) has been used for studying its effect on ErbB2 receptor phosphorylation in A431 cells. This study reported that AG879 at 10 muM can cause 15% inhibition of receptor phosphorylation1. AG879 has also been used as a neurotrophic tyrosine kinase receptor inhibitor to study the disruption of Sertoli cell aggregation2.
Biochem/physiol Actions
Inhibits the tyrosine kinase activity of the nerve growth factor receptor (TrkA; pp140trk) and heregulin receptor erbB-2 (HER-2).
Tyrphostin AG 879 is known to block RAF-1 and Her-2 expression and exhibit anticancer functions in breast cancer cells3. Furthermore, AG879 is known to block ETK1-PAK1 interactions and the growth of RAS-induced sarcomas in nude mice4.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
Tyrphostin AG 879 is soluble in DMSO at 26/ml and is insoluble in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5443T7165
description
99% (HPLC)
description
≥92.5%
description
≥98%
assay
99% (HPLC)
assay
≥92.5%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble (at 26 mg/ml)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
Gene Information
human ... ERBB2(2064), NTRK1(4914)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)