Przejdź do
T2144
N,N′,N′′-Triacetylchitotriose
≥93% (HPLC)
Synonim(y):
NAG3, Tri(N-acetyl-D-glucosamine), O-[2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-O-[2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H41N3O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
627.59
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
75249
2860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
impurities
≤8% water (Karl Fischer)
color
white to yellow cast
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C24H41N3O16/c1-8(32)25-11(4-28)17(36)21(12(35)5-29)42-24-16(27-10(3)34)20(39)22(14(7-31)41-24)43-23-15(26-9(2)33)19(38)18(37)13(6-30)40-23/h4,11-24,29-31,35-39H,5-7H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,33)(H,27,34)/t11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
LRDDKCYRFNJZBX-WHFMPQCRSA-N
Application
N,N′,N′′-Triacetylchitotriose has been used:
  • as a competitive inhibitor of the enzymatic activity of lysozyme to treat Macrophages to inhibit the constitutively lysozyme production
  • to dock the catalytic cleft of Cel9A (endocellulases)
  • as an inhibitory sugar to access the specificity of labelling with gold complexed lectin
Biochem/physiol Actions
N,N′,N′′-Triacetylchitotriose is a chitin oligosaccharide, that promotes lysozyme inhibition. Chitin oligosaccharides are associated with many physiological functions. They are biodegradable and are useful in identifying chitin polysaccharides and associated glycoconjugates.
Preparation Note
Prepared by the method of Barker, S.A., et al., J. Chem. Soc., 2218 (1958).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N8638M5639D1523
description
≥93% (HPLC)
description
chitinase and lysozyme substrate
description
fluorogenic glycanase substrate
description
≥96% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
water: pyridine, 1:1: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤8% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)