Przejdź do
T2193
Greiner centrifuge tubes
capacity 50 mL, conical bottom (with skirt), diam. × L 30 mm × 115 mm, case of 300 (6 x packs of 25EA)
Synonim(y):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes, Greiner 210270
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
300 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
758,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 300 (6 x packs of 25EA)
Feature:
RCF 3,200 × g, graduations
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
sterility
sterile
feature
RCF 3,200 × g, graduations
packaging
case of 300 (6 x packs of 25EA)
manufacturer/tradename
Greiner 210270
capacity
50 mL
diam. × L
30 mm × 115 mm
color
blue cap, colorless tube
General description
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner centrifuge tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)