Przejdź do
T2252
apo-Transferrin human
≥95% protein basis (biuret)
Synonim(y):
Human transferrin, Siderophilin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5640,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Form:
powder
Assay:
≥95% protein basis (biuret), ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
human
Mol wt:
76-81 kDa
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% protein basis (biuret), ≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
mol wt
76-81 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
Transferrin is a bilobed glycoprotein containing an N-terminal lobe and a C-terminal lobe. Each of these domains is divided into two sub-domains and within the inter subdomain cleft is the metal-binding site. A single transferrin molecule can bind to two ferric ions. Apo-transferrin is an iron-free form.
Application
Apo-transferrin has been shown to strongly inhibit bacterial adhesion to biomaterials including polystyrene, polymethylmethacrylate, and silicone. Inhibition was seen at twenty micrograms/ml in culture medium.
apo-Transferrin human has been used in Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 to culture:
  • pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cell lines
  • oligodendrocytes
  • renal proximal tubule epithelial cells (RPTEC/TERT1) cells
Biochem/physiol Actions
Transferrin transports iron through receptor-mediated endocytosis. The iron transport mechanism occurs in the endothelial cells of the blood-brain barrier. Transferrin maintains iron homeostasis and is an iron-associated marker. Reduced levels of transferrin are observed in severe COVID-19 conditions. It may bind to other molecules apart from iron, hence it can be used in targeted drug delivery.
Other Notes
Non-heme iron-transport protein.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4382T3309T3705
description
≥95% protein basis (biuret)
description
powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
≥98%
description
Optiferrin™, recombinant, expressed in rice
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue culture: suitable
assay
≥95% protein basis (biuret), ≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
76-81 kDa
mol wt
76-81 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under apo-Transferrin human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 answer
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.