Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
290,00 zł
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
concentration
1 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.6
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pH 7.6, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture | description pH 7.5, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture | description pH 7.4, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, pH 7.5 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| grade Molecular Biology, BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology |
| concentration 1 M | concentration 1 M | concentration 1 M | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| pH 7.6 | pH 7.5 | pH 7.4 | pH 7.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?