Przejdź do
T25
5′-Nucleotides Sodium Salts
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Storage temp.:
−20°C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
5′′-TriNucleotides are used for the synthesis of ribonucleic acids with RNA polymerases.
Other Notes
4 Nucleoside Triphosphates in quantities as indicated
A 2383   ATP, Disodium, 100 mg
C 9274   CTP, Sodium, 25 mg
G 8877   GTP, Sodium, 25 mg
U 6625   UTP, Sodium, 25 mg
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)