Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł 2465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2270,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
TM311, monoclonal
mol wt
antigen 36-39 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1:400 using chicken fibroblasts, microarray: suitable, western blot: suitable using human tissue and chicken gizzard extracts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
General description
Immunogen
Application
- in immunofluorescent labelling
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in immunoblotting
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone TM311, ascites fluid | description clone CH1, purified from hybridoma cell culture | description clone 7F8B8, from rat | description clone 15D12.2, from mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human | species reactivity human, chicken, rat | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| Gene Information bovine ... TPM1(281544) | Gene Information chicken ... TPM1(396366) | Gene Information human ... TPM1(7168) | Gene Information human ... TPM1(7168) |
| clone TM311, monoclonal | clone CH1, monoclonal | clone 7F8B8, monoclonal | clone 15D12.2, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?