Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 889,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
661,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
concentration
≥500 units/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥900 units/mL, 0.2 μm filtered | description recombinant, expressed in E. coli, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL | description recombinant, expressed in E. coli, ≥1300 U/mL |
| Gene Information Escherichia coli K12 ... deoA(948901) | Gene Information Escherichia coli K12 ... deoA(948901) | Gene Information Escherichia coli ... deoA(948901) | Gene Information - |
| concentration ≥500 units/mL | concentration ≥900 units/mL | concentration ≥500 units/mL | concentration - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form liquid |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?