Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H59N11O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
882.02
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32160701
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(N)Cc4c[nH]c5ccccc45)C(O)=O
InChI
1S/C45H59N11O8/c1-24(2)15-35(42(60)52-34(13-14-39(47)57)41(59)56-38(45(63)64)16-25(3)4)54-43(61)36(18-27-21-50-33-12-8-6-10-30(27)33)55-44(62)37(19-28-22-48-23-51-28)53-40(58)31(46)17-26-20-49-32-11-7-5-9-29(26)32/h5-12,20-25,31,34-38,49-50H,13-19,46H2,1-4H3,(H2,47,57)(H,48,51)(H,52,60)(H,53,58)(H,54,61)(H,55,62)(H,56,59)(H,63,64)
InChI key
PBLMMVDDGREFKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?