Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34N8O9
Masa cząsteczkowa:
542.54
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CCN)CCCNC(=N)N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI key
PBMJNSQKWBTVOL-GXKRWWSZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC), solid | description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source synthetic (organic) | biological source human | biological source human | biological source - |
| form solid | form powder | form film or powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?