Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
Informacje o tej pozycji
229,00 zł
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
concentration
2 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
color
colorless
pH
7.95—8.05, 8.0
useful pH range
7.0-9.0
density
1.07—1.09 g/cm3
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pH 8.0, BioPerformance Certified, 2 M, suitable for cell culture | description pH 7.8, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture | description pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture | description pH 7.5, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade Molecular Biology, BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade Molecular Biology, BioPerformance Certified |
| concentration 2 M | concentration 1 M | concentration 1 M | concentration 1 M |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| pH 7.95—8.05 | pH 7.8 | pH 7.2 | pH 7.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride solution
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?