Przejdź do
T3196
Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
>95%
Synonim(y):
β-Cyclodextrin heptakis(2,3,6-tri-O-benzoate)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C182H154O56
Masa cząsteczkowa:
3237.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Quality Segment
assay
>95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
Application
For capillary electrophoresis
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)