Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-194-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86199
eCl@ss:
32150312
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-Tryptophan, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: water (7:3): soluble
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tryptophan is the precursor for 5-hydroxy-tryptamin and an essential α-amino acid. DL-Tryptophan exists as a zwitterion during crystallization.
Application
DL-Tryptophan has been used:
- as a medium supplement in Psilocybe atrobrunnea and Psilocybe serbica for the synthesis of psychotropic compounds
- as an optimal medium supplement for culturing yeast, Pichia stipitis
- for chiral separation experiments using Hewlett-Packard HP3D CE capillary electrophoresis system(HPCE)
Biochem/physiol Actions
DL-Tryptophan binding to bovine serum albumin is employed for its affinity based chromatographic purification. Supplementation of tryptophan in diets of rat induce bladder tumor.
Preparation Note
Prepared from L-tryptophan produced by fermentation
Other Notes
Amino acid precursor of serotonin and melatonin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Tryptophan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?