Przejdź do
T3566
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, natural
Synonim(y):
low retention microtube, snap-cap vial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121702
Material:
cap (Angled cap lid), polypropylene
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap (Angled cap lid), polypropylene
feature
RNase and DNase free
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5N
parameter
-20,000 × g max. RCF
size
1.5 mL
color
natural
General description
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
Legal Information
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4816T2441AXYMCT150CS
Microtubes size 1.5 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
AXYMCT150CS
Microtubes
description
size 1.5 mL, natural
description
capacity 1.5 mL, natural, low retention
description
capacity 0.6 mL, natural
description
size 1.5 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
material
polypropylene , cap (Angled cap lid)
material
conical bottom, flat cap, polypropylene
material
cap (Angled cap lid), colorless cap, tube (homopolymer), polypropylene , flat cap, conical bottom, colorless tube
material
conical bottom tube, polypropylene cap, cap (snap cap)
size
1.5 mL
size
-
size
-
size
1.5 mL
feature
RNase and DNase free
feature
RNase and DNase free, neck thread Push fit, low retention
feature
neck thread Push fit, RNase and DNase free, graduations
feature
endotoxin free, graduations, RNase and DNase free
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCTS 1.5N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-0.6N
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc MCT-150-C-S
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
case of 10,000 ea
packaging
pkg of 10x250tubes/cs
color
natural
color
natural
color
natural
color
clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clear-view™ Snap-Cap microtubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)