Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł 2516,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
210-083-7
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
2516,00 zł
Cena katalogowa2960,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Thymine 1-β-D-arabinofuranoside, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
optical activity
[α]20/D 90°, c = 5 mg/mL in water
solubility
0.5 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN(C2OC(CO)C(O)C2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)
InChI key
DWRXFEITVBNRMK-UHFFFAOYSA-N
Application
1-β-D-Arabinofuranosylthymine (araT):
- maybe used as a substrate and inhibitor to study the specificity and kinetics of thymidine kinase(s), such as herpes simplex virus type 1 and 2 thymidine kinases, the HSV1-tk and, HSV2-tk gene products.
- is used to study the specificity and kinetics of various mitochondrial nucleoside kinases.
- has been used as an antiviral agent to study its efficacy on Cryptosporidium parvum in vitro.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?