Przejdź do
T3777
1-Triacontanol
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
1-Hydroxytriacontane, Melissyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)28CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.81
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-794-5
Beilstein/REAXYS Number:
1711965
MDL number:
eCl@ss:
32150319
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
form
powder
mp
86-87 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C30H62O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The Relationships between Waxes and Storage Quality Indexes of Fruits of Three Plum Cultivars.: This study examines how 1-Triacontanol affects the storage and quality of plums. By analyzing waxes that include 1-Triacontanol, the research helps understand its impact on extending the shelf life of fruits, which is crucial for agricultural economics and food sustainability (Zhu et al., 2023).
  • Mitigation of salt stress in Indian mustard (Brassica juncea L.) by the application of triacontanol and hydrogen sulfide.: This research explores the use of 1-Triacontanol to alleviate salt stress in Indian mustard plants, offering insights into how it enhances plant growth under stress conditions. Such studies are vital for improving crop resilience to environmental stresses, thus contributing to sustainable agriculture practices (Verma et al., 2023).
  • The Effect of the Stress-Signalling Mediator Triacontanol on Biochemical and Physiological Modifications in Dracocephalum forrestii Culture.: The study delves into how 1-Triacontanol acts as a stress mediator in plant cultures, highlighting its potential to induce biochemical and physiological changes that could lead to enhanced secondary metabolite production in medicinal plants (Weremczuk-Jezyna et al., 2022).
  • Triacontanol priming as a smart strategy to attenuate lead toxicity in Brassica oleracea L.: This investigation shows the effectiveness of 1-Triacontanol in mitigating lead toxicity in plants, providing a strategy to protect crops from heavy metal contamination, thereby ensuring food safety and environmental health (Ahmed et al., 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH9ADF2AFC
description
≥98% (capillary GC)
description
-
assay
≥98% (capillary GC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
86-87 °C (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)