Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł 729,30 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3400,00 zł 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
729,30 zł
Cena katalogowa858,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
132-132.5 °C
solubility
DMSO: 33 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1\C(Sc2ccc(OC)cc12)=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-4-14-11-8-10(16-3)5-6-12(11)17-13(14)7-9(2)15/h5-8H,4H2,1-3H3/b13-7-
InChI key
BGVLELSCIHASRV-QPEQYQDCSA-N
Application
TG003 has been used to develop assays for screening substances that affect mRNA splicing1.
TG003 has been used in PAC1 cell culture and in vitro kinase assays.
Biochem/physiol Actions
Potent, specific, reversible, and ATP-competitive inhibitor of Cdc2-like kinase (Clk). Ki = 10 nM for mClk1/Sty; IC50 = 15 nM, 20 nM, 200 nM, and > 10 mM for mClk4, mClk1, mClk2, and mClk3, respectively.
TG003 regulates alternative splicing and reduces the phosphorylation of SF2/ASF1.
TG003, a CLK (cdc2-like kinase) family inhibitor is used as a drug for duchenne muscular dystrophy.
Packaging
Packaged under nitrogen.
Preparation Note
TG003 is soluble in DMSO at 33 mg/ml.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 33 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow to orange |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?