Przejdź do
T5699
m-3M3FBS
>97% (HPLC)
Synonim(y):
2,4,6-Trimethyl-N-(3-trifluoromethyl-phenyl)-benzenesulfonamide, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
665,00 zł
565,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16F3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
powder
565,25 zł
Cena katalogowa665,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
114-114.8 °C (lit.)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
InChI key
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Application
m-3M3FBS has been used for MAP kinase assay in 293T cells. It has also been used for intracellular calcium analysis1. Furthermore, it has been used (at a conc. of 1 μM) as a PLC activator for sensitizing TRPA1 in HEK293t cells2.
Biochem/physiol Actions
First known direct activator of phospholipase C (activates β2, β3, γ1, γ2, δ1 isoforms).
Preparation Note
m-3M3FBS is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 20 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
525185
description
>97% (HPLC)
description
The Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, also referenced under CAS 200933-14-8, controls the biological activity of Phospholipase C. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
form
powder
form
solid
assay
>97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 7 mg/mL
color
white
color
off-white
mp
114-114.8 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-3M3FBS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)