Przejdź do
T5941
Trizma® hydrochloride
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6930,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-684-5
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
eCl@ss:
32039090
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Elevated Assurance
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
DNA purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable, protein extraction: suitable
impurities
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse and Protease, none detected, endotoxin and total aerobic microbial count, tested, ≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: 667 mg/mL
density
1.39 g/cm3 at 20—25 °C, 1.40 g/cm3 at 20—25 °C
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for immunohistochemistry, suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris HCl, also known as Trizma® hydrochloride, is a widely used acidic buffer for preparing buffers within the physiological pH range of 7.3 to 7.5. With a pKa of 8.08 at 25°C, Tris HCl offers a pH range of 7.0 to 9.0, matching the typical pH of living organisms. As a result, Tris HCl is an essential component of buffer solutions used in various biological, cell culture, biochemistry, and molecular biology applications. It is important to note that neither Tris base nor Tris hydrochloride on their own can provide sufficient buffering capacity. Therefore, they are typically combined to create a buffer within the pH range of 7 to 9, ensuring effective pH control.
Tris buffers are indispensable in techniques like protein electrophoresis and western blotting. In many western blot protocols, a low ionic strength Tris buffer is employed for protein transfer. The transfer duration depends on the blotting apparatus and the size range of peptides under investigation. Tris-based buffers are also commonly used in SDS-PAGE gels, running buffers, and blotting buffers.
Furthermore, Tris salts find extensive use in DNA agarose electrophoresis, particularly in the preparation of buffers like TAE (Tris acetate/EDTA) and TBE (Tris borate/EDTA). These buffers play a pivotal role in various applications, including biochemistry, protein purification, and electrophoresis. Tris HCl is a versatile and essential for maintaining the pH of biological systems and ensuring the optimal performance of biochemical, cell culture, and molecular biology techniques.
Application
Tris-HCl hasbenn used
  • as a washing and rinsing buffer in an immunohistochemical analysis(1)
  • as a component of reducing sample buffer, lysis buffer and elution buffer, in a biochemical research involving gel electrophoresis and BioLayer interferometry measurement(2)
Features and Benefits
  • Suitable for Molecular Biology and Cell Culture
  • Can be used as a Buffer component, for Electrophoresis and Protein separation
  • Tested for Endotoxins and Total Aerobic Microbial Count
  • Free from DNase, NICKase, RNase, and Protease
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
  • Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
  • Highly soluble in water
Packaging
T5941-1KT:
Each kit contains 3 x 100G samples, each sample from a uniquely manufactured lot.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3253T666693363
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
description
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
description
pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), BioXtra, ≥99.0% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
grade
BioPerformance Certified
grade
reagent grade
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (AT)
technique(s)
DNA purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein extraction: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
crystalline powder
form
crystalline
form
powder
form
powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?